Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryoboxes
9×9, rør på 1,2 - 2 ml, rød, 132×132×53 mm
Katalog # SARS93.873.281
Marketsource
Leverandør:   SARSTEDT
Cryoboxes
Katalog # SARS93.873.281
Leverandør:  SARSTEDT
Marketsource
Cryoboxes
9×9, rør på 1,2 - 2 ml, rød, 132×132×53 mm
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 Items
Product Details & Documents
Cryoboxes, made of high quality durable polycarbonate.
  • Numerical coding for each tubes enables quick sample identification
  • Optically clear lid and coloured base with large apertures for swift ventilation
  • Autoclavable
For storage of tubes at deep freeze range to −196 °C.
Specifikationer
  • Rum:
    9×9
  • Til:
    rør på 1,2 - 2 ml
  • B×D×H udv.:
    132×132×53 mm
  • Farve:
    rød
  • Seq:
    01