Pipettespidser
Standard, 5 - 350 µl, +, 54 mm, orange, Refill pack, 15 trays, 96 i hvert
Leverandør: Sartorius
Gå til:
Product Details & Documents
Disse pipettespidser er velegnede til mange pipetter på markedet.
- Den bedste kvalitet af PP med naturlig farve, autoklaverbare
- Tætsluttende forseglingsområde giver en lækagesikker forsegling
- Fremstillet og pakket i et støvfrit miljø under strengt kontrollerede forhold
Bestillingsoplysninger: Fås i poser, i autoklaverbare racks og som refills.
Advarsel: Article 613-4153 (BHIT780310) is designed for use with the Midi Plus Pipette Controller only.
Documents
Specifikationer
- Farvekode:orange
- Pakket:Refill pack, 15 trays, 96 i hvert
- Steril:+
- Volumen:5 - 350 µl
- Længde:54 mm
- Seq:19
- Spidstype:Standard
- Cat. No.:613-1665
- Miljøcertificering:Renewable energy certificate; ISO 14001
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning