Pipettespidser
Extended, 50 - 1200 µl, -, 90 mm, lilla, Refill pack, 10 trays, 96 i hvert
Catalog # 613-1793
Supplier: Sartorius
Jump to:
Product Details & Documents
Disse pipettespidser er velegnede til mange pipetter på markedet.
- Den bedste kvalitet af PP med naturlig farve, autoklaverbare
- Tætsluttende forseglingsområde giver en lækagesikker forsegling
- Fremstillet og pakket i et støvfrit miljø under strengt kontrollerede forhold
: Fås i poser, i autoklaverbare racks og som refills.
: Article 613-4153 (BHIT780310) is designed for use with the Midi Plus Pipette Controller only.
Specifications
- Farvekode:lilla
- Pakket:Refill pack, 10 trays, 96 i hvert
- Steril:-
- Volumen:50 - 1200 µl
- Længde:90 mm
- Seq:35
- Spidstype:Extended
- Cat. No.:613-1793
- Miljøcertificering:Renewable energy certificate; ISO 14001
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning