Orders LinkContactUsLinkComponent
Kogebade, SBB Aqua Plus Range
Kogebade, SBB Aqua Plus Range
SBB Aqua 5 Plus, 100 °C, 1,3/1,5 kW, 5 L, 290×145×125 mm, 390×250×375 mm
Katalog # 462-0171
Leverandør:   GRANT INSTRUMENTS
Kogebade, SBB Aqua Plus Range
Katalog # 462-0171
Leverandør:  GRANT INSTRUMENTS
Kogebade, SBB Aqua Plus Range
Kogebade, SBB Aqua Plus Range
SBB Aqua 5 Plus, 100 °C, 1,3/1,5 kW, 5 L, 290×145×125 mm, 390×250×375 mm
Price
11.380,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Kogevandbade er designet til kontinuerlig drift ved 100 °C. De har en rustfrit stål tank, og analog kontrol ved hjælp af en enkel drejeknap til temperaturindstillinger. Badene har to faste overtemperatur sikkerheds cut-offs der kan nulstilles af brugeren.
  • Energy regulator can be adjusted to ensure a steady boiling action, avoiding excessive steam or spitting
  • Constant level device maintains the required liquid level, avoiding the need to monitor and top up the bath
  • Heater and temperature sensors are mounted at the base of the tank, protected by a perforated tray, giving more usable space
  • Robust construction, durable and resistant to corrosion
  • New modern design
Required accessories must be ordered separately, see SUB Aqua Plus baths entry.
Bestillingsoplysninger: Ønsket tilbehør bestilles seperat.
Leveringsinformation: Leveres uden låg og ringe. Låg anbefales ved temperaturer over 60 °C.
Advarsel: ** Required if flat-bottomed flasks are to be placed directly onto the base of the bath and to allow better convection in the bath.
Specifikationer
  • Opvarmnings kapacitet:
    1,3/1,5 kW
  • Temperatur:
    100 °C
  • Kapacitet:
    5 L
  • Seq:
    01
  • B×D×H:
    390×250×375 mm
  • Bad B×D×H:
    290×145×125 mm
  • Model:
    SBB Aqua 5 Plus
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Rack i rustfri stål til 1,5 ml mikrorør
    Rack i rustfri stål til 1,5 ml mikrorør
    462-8458
    65 rør
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.250,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Rack i rustfri stål til 0,5 ml mikrorør
    Rack i rustfri stål til 0,5 ml mikrorør
    462-8457
    105 rør
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.270,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Bundbakke af rustfrit stål**
    Bundbakke af rustfrit stål**
    462-8350
    SAP12, JBN12, JBA12, GLS Aqua 12 Plus , SBB Aqua 12 Plus
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 961,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Bundbakke af rustfrit stål**
    Bundbakke af rustfrit stål**
    462-8351
    SAP18/26. JBN18/26, JBA18, GLS Aqua 18 Plus, OLS200 , SBB Aqua 18/26 Plus
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.030,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Reagensglasrack i rustfrit stål, til 30 mm Ø glas
    Reagensglasrack i rustfrit stål, til 30 mm Ø glas
    462-8456
    12 rør
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.250,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Reagensglasrack i rustfrit stål, til 19 mm Ø glas
    Reagensglasrack i rustfrit stål, til 19 mm Ø glas
    462-8454
    32 rør
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.250,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Reagensglasrack i rustfrit stål, til 25 mm Ø glas
    Reagensglasrack i rustfrit stål, til 25 mm Ø glas
    462-8455
    18 rør
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.250,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Reagensglasrack i rustfrit stål, til 16 mm Ø glas
    Reagensglasrack i rustfrit stål, til 16 mm Ø glas
    462-8453
    36 rør
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.250,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Reagensglasrack i rustfrit stål, til 13 mm Ø glas
    Reagensglasrack i rustfrit stål, til 13 mm Ø glas
    462-8452
    55 rør
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.250,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Reagensglasrack i rustfrit stål, til 10 mm Ø glas
    Reagensglasrack i rustfrit stål, til 10 mm Ø glas
    462-8451
    84 rør
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.250,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Låg med gavl, rustfrit stål
    Låg med gavl, rustfrit stål
    462-8212
    JBA18, JBN18/26, SAP18/26, (SUB Aqua 18/26, JB Aqua 18/26, SBB Aqua 18/26, GLS Aqua 18 Plus), LSB18
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.460,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Låg af rustfrit stål med gavle
    Låg af rustfrit stål med gavle
    462-8211
    JBA12, JBN12, SAP12, (SUB Aqua 12, SUB Aqua Dual, JB Aqua 12, JB Aqua Dual, SBB Aqua 12 Plus, GLS Aqua 12 Plus), LSB12
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.190,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Låg af rustfrit stål med gavle
    Låg af rustfrit stål med gavle
    462-8210
    JBA5, JBN5, SAP2S, SAP5, (SUB Aqua 5, SUB Aqua Dual, JB Aqua 5, JB Aqua Dual, SBB Aqua 5 Plus)
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.000,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Fladt låg med 6 ringsæt
    Fladt låg med 6 ringsæt
    462-8222
    JBA18, JBN18/26, SAP18/26, (SUB Aqua 18/26, JB Aqua 18/26, SBB Aqua 18/26 Plus)
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 5.080,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Fladt låg med 4 ringsæt
    Fladt låg med 4 ringsæt
    462-8221
    JBA12, JBN12, SAP12, SAPD, (SUB Aqua 12, SUB Aqua Dual, JB Aqua 12, JB Aqua Dual, SBB Aqua 12 Plus)
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 3.670,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Forhøjet, halv hylde med perforeret net
    Forhøjet, halv hylde med perforeret net
    462-8232
    JBN26, SAP26, (SUB Aqua 26, JB Aqua 26, SBB Aqua 26 Plus)
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.130,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Fladt låg med 2 ringsæt
    Fladt låg med 2 ringsæt
    462-8220
    JBA5, JBN5, SAP5, SAPD, (SUB Aqua 5, SUB Aqua Dual, JB Aqua 5, JB Aqua Dual, SBB Aqua 5 Plus)
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.380,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Hævet smal hylde med perforeret net
    Hævet smal hylde med perforeret net
    462-0187
    JBA18, JBN18, SAP18, (SUB Aqua 18, JB Aqua 18, SBB Aqua 18 Plus)
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.790,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Hævet smal hylde med perforeret net
    Hævet smal hylde med perforeret net
    462-8231
    JBA12, JBN12, SAP12, SAPD, (SUB Aqua 12, SUB Aqua Dual, JB Aqua 12, JB Aqua Dual, SBB Aqua 12 Plus)
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.520,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Replacement lids, polycarbonate
    Replacement lids, polycarbonate
    GRANAQL5
    SAP2S, SAP5 , JBN5, JBA5, SBB Aqua 5 Plus
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.020,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Låg af polykarbonat
    Låg af polykarbonat
    462-0333
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.250,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Låg af polykarbonat
    Låg af polykarbonat
    462-0334
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.420,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Bundbakke af rustfrit stål**, til SAP2S, SAP5, JBN5, JBA5 and SBB Aqua 5 Plus
    Bundbakke af rustfrit stål**, til SAP2S, SAP5, JBN5, JBA5 and SBB Aqua 5 Plus
    462-8131
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.030,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Materiale
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • Antifordampningssfærer
    Antifordampningssfærer
    462-8239
    PP
    20 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 300 Items - 1.030,00 kr