Orders LinkContactUsLinkComponent
Surface protection mats
Surface protection mats
gennemsigtig, 550×600 mm, 5,00 mm
Katalog # DENE5101005
Leverandør:   DEUTSCH NEUMANN
Surface protection mats
Katalog # DENE5101005
Leverandør:  DEUTSCH NEUMANN
Surface protection mats
Surface protection mats
gennemsigtig, 550×600 mm, 5,00 mm
Price
5.260,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Translucent bench mats made from silicone rubber (VMQ).
  • Temperature range from −60 to +200° C
  • Short periods up to 260° C
  • Durometer 60 Shore A
Specifikationer
  • Farve:
    gennemsigtig
  • L×B:
    550×600 mm
  • Seq:
    005
  • Tykkelse:
    5,00 mm