Vortex mixers, lab dancer
Vortex mixer, lab dancer, CH-plug
Katalog # 444-0664
Gå til:
Discontinued
Produktet er udgået. Men vi fandt lignende alternative produkter.
Alternativer
Product Details & Documents
Specifikationer
- Beskrivelse:Vortex mixer, lab dancer, CH-plug
- Seq:03
- Cat. No.:444-0664
- Orbit:4,5 mm
- Hastighedsområde:2800 min⁻¹ fixed
- Maksimum Ø på rør (mm):30 mm
- Vægt:0,55 kg
- Maks. kapacitet:0,1 kg, including attachment
- Model:lab dancer
- Ø×H:100×70 mm
- Maks. blandingsvolumen:50 ml
- Rystebevægelse:Orbital
- Motoreffekt input/output:1,2/0,8 W