Orders LinkContactUsLinkComponent
Mops, MegaSwat™
Mops, MegaSwat™
MegaSwat™ mop, NovaPoly cover, smooth polyester (outer)/ thick urethane foam (interior), 200×640 mm
Catalog # 129-0614
   Reduktion af affald
Supplier:   MICRONOVA
Mops, MegaSwat™
Catalog # 129-0614
Supplier:  MICRONOVA
   Reduktion af affald
Mops, MegaSwat™
Mops, MegaSwat™
MegaSwat™ mop, NovaPoly cover, smooth polyester (outer)/ thick urethane foam (interior), 200×640 mm
Price
207,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Disse flade paddelformede mopper er designet til at smutte om bag tunge kabinetter og procesudstyr, over rør og under kalibreret udstyr. Dimensioner på moppehovedet (BxD) 406x3 mm.
  • Fleksibel kerne af polyethylen og med valg mellem PVA, NovaLite latex rayon eller NovaPoly polyester overtræk
  • MegaSwat™ Lite med NovaLite overtræk kan modstå stærke desinfektionsmidler og kan autoklaveres
  • Moppehovederne fastgøres til universalskaftet af rustfrit stål med MegaSwat™ kvikafkoblingsadapteren
Ordering information: Alle komponenter skal bestilles separat.
Specifications
  • Beskrivelse:
    MegaSwat™ mop, NovaPoly cover, smooth polyester (outer)/ thick urethane foam (interior)
  • L×B:
    200×640 mm
  • Seq:
    05
  • Cat. No.:
    129-0614
  • Environmentally Preferable:
    Reduktion af affald
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • 129-0530
    MegaSwat™ adapter, 63×406 mm
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 1.210,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • MICRQDMS-18
    MegaSwat™ adapter, HDPE, 25×203 mm
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 1.210,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • 129-0626
    MegaSwat™ adapter, 76×203 mm
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 1.210,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • MICRQDMSS-5809
    MegaSwat™ adapter, 15,8×228 mm
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 3.170,00 kr