Orders LinkContactUsLinkComponent
Kapillærslange
Kapillærslange
I-Ø 0,18 mm, O-Ø 1/16, yellow striped, max. 400 bar
Katalog # JOURJR-T-6000-M25
Leverandør:   VICI JOUR RESEARCH
Kapillærslange
Katalog # JOURJR-T-6000-M25
Leverandør:  VICI JOUR RESEARCH
Kapillærslange
Kapillærslange
I-Ø 0,18 mm, O-Ø 1/16, yellow striped, max. 400 bar
Price
4.520,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 m
Product Details & Documents
PEEK.
  • Kan modstå kontinuerligt tryk uden opsvulmning
  • Non-permeabel over for organiske opløsningsmidler
  • Inert og biokompatibel
  • Farvetkodet for hver diameter
Upåvirket af buffere med høj styrke, haloidsalte eller aggressive mobilfaser, der nedbryder rustfrit stål.
Advarsel: Advarsel: Dichlormethan, THF og DMSO kan forårsage opsvulmning i PEEK. Koncentreret saltpetersyre og svovlsyre kan angribe PEEK
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    I-Ø 0,18 mm, O-Ø 1/16, yellow striped, max. 400 bar