Orders LinkContactUsLinkComponent
Kapillærslange
Kapillærslange
I-Ø 0,1 mm, O-Ø 1/16, black striped, max. 420 bar
Catalog # JOURJR-T-5804-M3
Supplier:   VICI JOUR RESEARCH
Kapillærslange
Catalog # JOURJR-T-5804-M3
Supplier:  VICI JOUR RESEARCH
Kapillærslange
Kapillærslange
I-Ø 0,1 mm, O-Ø 1/16, black striped, max. 420 bar
Price
913,00 kr
Log in for availability
1 * 3 m
Product Details & Documents
PEEK.
  • Kan modstå kontinuerligt tryk uden opsvulmning
  • Non-permeabel over for organiske opløsningsmidler
  • Inert og biokompatibel
  • Farvetkodet for hver diameter
Upåvirket af buffere med høj styrke, haloidsalte eller aggressive mobilfaser, der nedbryder rustfrit stål.
Caution: Advarsel: Dichlormethan, THF og DMSO kan forårsage opsvulmning i PEEK. Koncentreret saltpetersyre og svovlsyre kan angribe PEEK
Specifications
  • Beskrivelse:
    I-Ø 0,1 mm, O-Ø 1/16, black striped, max. 420 bar
  • Seq:
    03