Orders LinkContactUsLinkComponent
Kapillærslange
I-Ø 0,05 mm, O-Ø 1/16, orange striped, max. 434 bar
  JOURJR-T-5802-M3
Kapillærslange
  JOURJR-T-5802-M3
Kapillærslange
Kapillærslange
I-Ø 0,05 mm, O-Ø 1/16, orange striped, max. 434 bar
932,00 kr
1 * 3 m
PEEK.
  • Kan modstå kontinuerligt tryk uden opsvulmning
  • Non-permeabel over for organiske opløsningsmidler
  • Inert og biokompatibel
  • Farvetkodet for hver diameter
Upåvirket af buffere med høj styrke, haloidsalte eller aggressive mobilfaser, der nedbryder rustfrit stål.
 : Advarsel: Dichlormethan, THF og DMSO kan forårsage opsvulmning i PEEK. Koncentreret saltpetersyre og svovlsyre kan angribe PEEK
  • Beskrivelse:
    I-Ø 0,05 mm, O-Ø 1/16, orange striped, max. 434 bar