Kapillærslange
I-Ø 0,75 mm, O-Ø 1/16, green striped, max. 240 bar
JOURJR-T-6003-M5
PEEK.
- Kan modstå kontinuerligt tryk uden opsvulmning
- Non-permeabel over for organiske opløsningsmidler
- Inert og biokompatibel
- Farvetkodet for hver diameter
Upåvirket af buffere med høj styrke, haloidsalte eller aggressive mobilfaser, der nedbryder rustfrit stål.
: Advarsel: Dichlormethan, THF og DMSO kan forårsage opsvulmning i PEEK. Koncentreret saltpetersyre og svovlsyre kan angribe PEEK
- Beskrivelse:I-Ø 0,75 mm, O-Ø 1/16, green striped, max. 240 bar