Orders LinkContactUsLinkComponent
Disposable cuvettes
Macro, 350 – 800 nm, 45 mm, 4,5 ml, 10 mm, PMMA
  SEMA2531
 :   SEMADENI
Disposable cuvettes
  SEMA2531
 :  SEMADENI
Disposable cuvettes
Disposable cuvettes
Macro, 350 – 800 nm, 45 mm, 4,5 ml, 10 mm, PMMA
566,00 kr
1 * 100 Items
Disposable cuvettes for photometric measurements in the visible range (350 to 800 nm).
  • Længde på lysvej:
    10 mm
  • Model:
    Macro
  • Volumen:
    4,5 ml
  • Vinduesmateriale:
    PMMA
  • Højde:
    45 mm
  • Seq:
    004
  • Område:
    350 – 800 nm
Accessories
  •  
    Beskrivelse
  • SEMA2533
    LDPE caps for cuvettes with square opening
    1 * 100 Items - kr139.00