Cork borer sets
Cork borer, 13,8 mm
Katalog # 217-0838
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Gå til:
Product Details & Documents
Messing, nikkelbelagt, med håndtag og udskyder.
- Til manuel udboring af korkpropper
- Nem at rengøre
- Der kan også fås en korkbor-sliber, der passer til alle sæt
Specifikationer
- Hul Ø:13,8 mm
- Beskrivelse:Cork borer
- Seq:11
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Sliber til propbor