Orders LinkContactUsLinkComponent
Hotplates
Hotplates
430×580 mm, Max. 370 °C, 4000 W, Hotplate, HD 3-230, aluminium alloy plate , 442×592×170 mm
Katalog # GESTHD3-230
Leverandør:   GESTIGKEIT HARRY
Hotplates
Katalog # GESTHD3-230
Leverandør:  GESTIGKEIT HARRY
Hotplates
430×580 mm, Max. 370 °C, 4000 W, Hotplate, HD 3-230, aluminium alloy plate , 442×592×170 mm
Price
12.060,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Varmeområde:
    430×580 mm
  • Opvarmnings kapacitet:
    4000 W
  • Temperatur:
    Max. 370 °C
  • Seq:
    04
  • B×D×H:
    442×592×170 mm
  • Model:
    Hotplate, HD 3-230, aluminium alloy plate