Orders LinkContactUsLinkComponent
Swabs
Swabs
Sterile swabs, Aluminium/bomuld, 0,9 mm, 150 mm, +
Katalog # 300-0327
Leverandør:   DELTALAB
Swabs
Katalog # 300-0327
Leverandør:  DELTALAB
Swabs
Swabs
Sterile swabs, Aluminium/bomuld, 0,9 mm, 150 mm, +
Price
4.520,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1.000 Items
Product Details & Documents
Sterile swabs for samples that do not require a transport container.
Certifications: IVD.
Emballering: Individual peel pouches.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifikationer
  • Ø:
    0,9 mm
  • Steril:
    +
  • Beskrivelse:
    Sterile swabs
  • Længde:
    150 mm
  • Seq:
    001
  • Skaft/hoved:
    Aluminium/bomuld