Opsamlingskolber
2000 ml, KS 35/20
531-0822
DURAN®, borosilikatglas, klar eller plastbelagt.
- Meget god kemisk resistens
- Høj temperaturresistens
- Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfor temperaturændringer
Kugleslib KS 35/20, centreret, egnet til alle rotationsfordampere.
- Top:KS 35/20
- Kapacitet:2000 ml
- Seq:10