Orders LinkContactUsLinkComponent
Fordamperkolber
Fordamperkolber
100 ml, 29/32 NS
Catalog # 531-0832
Supplier:   Lenz Laborglas
Fordamperkolber
Catalog # 531-0832
Supplier:  Lenz Laborglas
Fordamperkolber
Fordamperkolber
100 ml, 29/32 NS
Price
663,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas, klar eller plastbelagt.
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfor temperaturændringer
Med NS 29/32, pæreformet, centreret hals, tykvægget. Egnet til alle standard-rotationsfordampere. Med hvidt skrivefelt.
Documents
Certificates
Search by Lot Number
Specifications
  • Kappestr.:
    29/32 NS
  • Kapacitet:
    100 ml
  • Seq:
    14