VWR® Basic, Skægbind, SPP
Indeholder latex, hvid
113-1463
VWR® Basic SPP skægbind er lavet af et let og åndbart tilspundet polypropylenmateriale (SPP) med høj styrke, som beskytter mod snavs, skidt og visse tørre partikler i ufarlige miljøer.
- Let og åndbar yderbarrierebeskyttelse
Denne beklædning er ideel til mindre kritiske områder eller omklædningsrum ifm. rentrum. Testet og fremstillet i ISO-certificerede omgivelser samt lot-kontrolleret og valideret af et uafhængigt testlaboratorium.
Diameter (udstrakt): 406 mm
- Farve:hvid
- Beskrivelse:Indeholder latex
- Seq:01