Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipette controller, PIPETBOY pro
Pipette controller, PIPETBOY pro
PIPETBOY pro, hvid
Katalog # 612-3711
Leverandør:   INTEGRA Biosciences
Pipette controller, PIPETBOY pro
Katalog # 612-3711
Leverandør:  INTEGRA Biosciences
Pipette controller, PIPETBOY pro
Pipette controller, PIPETBOY pro
PIPETBOY pro, hvid
Price
4.960,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Pipettehjælper til glas- og plastpipetter fra 1 til 100 ml.
  • Ekstralet, ergonomisk pipettehjælper (190 g)
  • Meget nøjagtig pipettering ved at bruge forskelligt tryk med fingeren på pipetteudløserne
  • Maksimal pipetteringshastighed: 12 ml/s. Forudindstilling af hastighed: 2 til 12 ml/s
  • Indbygget LED-lys giver optimal belysning af området omkring pipetten, hvilket sikrer nøjagtig pipettering og forebygger overanstrengelse af øjnene
  • NiMH-batterier (standard AAA-type) i høj kvalitet med autonomi på 4000 opsugnings- og dispenseringscyklusser på 25 ml
  • Opladningsindikatorlampe (rød: opladning nødvendig/grøn: tilsluttet strøm)
Bestillingsoplysninger: Leveres komplet med sterilt ekstrafilter (0,45 µm), to batterier, netspændingsadapter og vægbeslag.
Yderligere filtre (0,2 og 0,45 um) kan bestilles separat.
Documents
Specifikationer
  • Farvekode:
    hvid
  • Beskrivelse:
    PIPETBOY pro
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Spare filter, sterile, 0,45 μm
    Spare filter, sterile, 0,45 μm
    612-0925
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 168,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Opladningsstation til PIPETBOY pro
    Opladningsstation til PIPETBOY pro
    612-3718
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 583,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Spare filter, sterile, 0,2 μm
    Spare filter, sterile, 0,2 μm
    INTG156608
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 74,70 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Wall holder for PIPETBOY pro
    Wall holder for PIPETBOY pro
    INTG156708
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 141,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Spare filter, non sterile, 0,2 μm
    Spare filter, non sterile, 0,2 μm
    INTG156607
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 50,90 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Filter, usterilt, 0,45 µm
    Filter, usterilt, 0,45 µm
    613-4432
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 43,30 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Stand for PIPETBOY (acu, pro, comfort) and VACUBOY
    Stand for PIPETBOY (acu, pro, comfort) and VACUBOY
    INTG155065
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 856,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Pipette mount, silicone, for holding the pipette in the nose piece
    Pipette mount, silicone, for holding the pipette in the nose piece
    612-0922
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 127,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Mains adapter, EU-plug, 100 - 240 V, 50/60 Hz
    Mains adapter, EU-plug, 100 - 240 V, 50/60 Hz
    613-5323
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 762,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Battery set, incl. 2 AAA batteries (NiMH, 1,2 V)
    Battery set, incl. 2 AAA batteries (NiMH, 1,2 V)
    613-4440
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items - 344,00 kr