Orders LinkContactUsLinkComponent
Kobber, powder
Kobber, powder
Glass bottle for solids, 2.500 g
Katalog # A16243.0E
Brandfarlig
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Kobber, powder
Katalog # A16243.0E
CAS nummer:  7440-50-8
Kobber, powder
Kobber, powder
Glass bottle for solids, 2.500 g
CAS nummer:  7440-50-8
Price
2.910,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 2.500 g
Product Details & Documents
  • CAS nummer:7440-50-8
  • Formel:Cu
  • MDL nummer:MFCD00010965
  • Molecular Weight:63.55 g/mol
  • Kogende Pt:2567 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:1083,4 °C
  • Tæthed:8,94 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:231-159-6
  • FN:3089
  • ADR:4.1,III
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    2.500 g