VWR® Basic, Beskyttelsesdragter, SPP
hvid, XXL
Catalog # 113-1154
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
VWR® Basic SPP kitler er lavet et let og åndbart tilspundet polypropylenmateriale (SPP) med høj styrke, som beskytter mod snavs, skidt og visse tørre partikler i ufarlige miljøer.
- Snap collar, raglan sleeves and snap closure
- Elasticated cuffs, without pockets
- Lightweight and breathable first line barrier protection
Denne beklædning er ideel til mindre kritiske områder eller omklædningsrum ifm. renrum. Testet og fremstillet i ISO-certificerede omgivelser og lot-kontrolleret og valideret af et uafhængigt testlaboratorium.
Specifications
- Tøj størrelse:XXL
- Farve:hvid
- Køn:Unisex
- Cat. No.:113-1154
- Vægt:48 g/m²
- Outfit applikationer:Cleanroom|Laboratory
- Lukkestørrelse:Med trykknapper
- Lommer:uden lommer