VWR® Basic, Kitler til renrum, SPP
hvid, XXL, 110 cm
Leverandør: VWR Collection
Gå til:
Product Details & Documents
VWR® Basic SPP kitler er lavet af et let og åndbart tilspundet polypropylenmateriale (SPP) med høj styrke, som beskytter mod snavs, skidt og visse tørre partikler i ufarlige miljøer.
- Konisk krave, indlægsærmer, kliklås
- Elastiske eller strikkede manchetter, uden lommer eller med tre lommer
- Let og åndbar yderbarrierebeskyttelse
Denne beklædning er ideel til mindre kritiske områder eller omklædningsrum ifm. renrum. Testet og fremstillet i ISO-certificerede omgivelser samt lot-kontrolleret og valideret af et uafhængigt testlaboratorium.
Packaging: 25 or 30 coats per carton.
Specifikationer
- Tøj størrelse:XXL
- Farve:hvid
- Længde:110 cm
- Seq:08
- Køn:Unisex
- Lommer:uden lommer
- Vægt:45 g/m²
- Outfit applikationer:Cleanroom|Laboratory|Industrial
- Lukkestørrelse:Med trykknapper
- Cat. No.:113-1122