VWR® Basic, Kitler til renrum, SPP
hvid, 3XL, 110 cm
113-1123
VWR® Basic SPP kitler er lavet af et let og åndbart tilspundet polypropylenmateriale (SPP) med høj styrke, som beskytter mod snavs, skidt og visse tørre partikler i ufarlige miljøer.
- Konisk krave, indlægsærmer, kliklås
- Elastiske eller strikkede manchetter, uden lommer eller med tre lommer
- Let og åndbar yderbarrierebeskyttelse
Denne beklædning er ideel til mindre kritiske områder eller omklædningsrum ifm. renrum. Testet og fremstillet i ISO-certificerede omgivelser samt lot-kontrolleret og valideret af et uafhængigt testlaboratorium.
: 25 or 30 coats per carton.
- Tøj størrelse:3XL
- Farve:hvid
- Længde:110 cm
- Seq:10
- Køn:Unisex
- Cat. No.:113-1123
- Vægt:45 g/m²
- Outfit applikationer:Cleanroom|Laboratory|Industrial
- Lukkestørrelse:Med trykknapper
- Lommer:uden lommer