Cork borer sets
Cork borer, 10,0 mm
Catalog # 217-0837
Supplier: USBECK Laborgeräte
Jump to:
Product Details & Documents
Messing, nikkelbelagt, med håndtag og udskyder.
- Til manuel udboring af korkpropper
- Nem at rengøre
- Der kan også fås en korkbor-sliber, der passer til alle sæt
Specifications
- Hul Ø:10,0 mm
- Beskrivelse:Cork borer
- Seq:10
Accessories
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice