Orders LinkContactUsLinkComponent
Cork borer sets
Cork borer sets
Cork borer, 10,0 mm
Catalog # 217-0837
Supplier:   USBECK Laborgeräte
Cork borer sets
Catalog # 217-0837
Cork borer sets
Cork borer sets
Cork borer, 10,0 mm
Price
115,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Messing, nikkelbelagt, med håndtag og udskyder.
  • Til manuel udboring af korkpropper
  • Nem at rengøre
  • Der kan også fås en korkbor-sliber, der passer til alle sæt
Specifications
  • Hul Ø:
    10,0 mm
  • Beskrivelse:
    Cork borer
  • Seq:
    10
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • 217-9692
    Sliber til propbor
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 343,00 kr