Orders LinkContactUsLinkComponent
Redox/ORP electrodes
Redox/ORP electrodes
Platin ORP (redox) elektroder, 0...±2000 mV, Enkelt saltbro, genopfyldelig, S7, Glas, 0...+100 °C, 12×110 mm, Allround
Katalog # CONSSO60X
Leverandør:   CONSORT
Redox/ORP electrodes
Katalog # CONSSO60X
Leverandør:  CONSORT
Redox/ORP electrodes
Redox/ORP electrodes
Platin ORP (redox) elektroder, 0...±2000 mV, Enkelt saltbro, genopfyldelig, S7, Glas, 0...+100 °C, 12×110 mm, Allround
Price
1.370,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Tilslutning:
    S7
  • Ø×L:
    12×110 mm
  • Til:
    Allround
  • Model:
    Enkelt saltbro, genopfyldelig
  • Beskrivelse:
    Platin ORP (redox) elektroder, 0...±2000 mV
  • Materiale:
    Glas
  • Temperatur:
    0...+100 °C