Redox/ORP electrodes
Platin ORP (redox) elektroder, 0...±2000 mV, Enkelt saltbro, genopfyldelig, S7, Glas, 0...+100 °C, 12×110 mm, Allround
Katalog # CONSSO60X
Leverandør: CONSORT
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Tilslutning:S7
- Ø×L:12×110 mm
- Til:Allround
- Model:Enkelt saltbro, genopfyldelig
- Beskrivelse:Platin ORP (redox) elektroder, 0...±2000 mV
- Materiale:Glas
- Temperatur:0...+100 °C