Elektroporerings buffersæt, BTXpress™
Product Details & Documents
The BTXpress™ is a single buffer solution, developed to quickly and efficiently deliver genes into mammalian cells that were previously considered hard to transfect by chemical and other non viral methods. Transfection using this high performance electroporation solution is equally effective in delivering DNA as well as siRNA into mammalian cells.
- Høj transfektionseffektivitet af cellelinjer og celler, som er karakteriseret som vanskelige at transfektere
- Lav giftighed giver forbedret cellelevedygtighed
- En buffer anvendes til alle typer pattedyrsceller
- Vælg fleksibelt mellem optimeringsindstillinger for elektroporering for at opnå den største transfektionseffektivitet med BTX-instrumenter
- Øget antal transfektioner pr. sæt giver større værdi
BTXpress™ elektroporeringsreagens er en universalopløsning, som kan anvendes sammen med elektroporeringsgeneratorer, herunder Amaxa™ Nucleofector®.
Leveringsinformation: BTXpress™ High Performance elektroporeringsreagens leveres enten som et sæt, der indeholder BTX Plus kuvetterne med overførselspipetter eller som buffer alene.
Documents
BTX Electroporation and CRISPR
Produktlitteratur
BTXI45-0802_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
Specifikationer
- Pakn:5 mL
- Beskrivelse:BTXpress™ opløsning: 5 ml flaske, op til 50 reaktioner (uden kuvetter)