Orders LinkContactUsLinkComponent
Medietilbehør
Medietilbehør
E.coli/Coliform selective supplement, 10 Vial
  1.00898.0010
 :   Merck
Medietilbehør
  1.00898.0010
 :  Merck
 :  
Medietilbehør
Medietilbehør
E.coli/Coliform selective supplement, 10 Vial
 :  
1.510,00 kr
1 * 1 Each
Isolering af mikroorganismer kræver ofte brug af selektive medier. Brugen af frysetørrede supplementer sikre en optimal og standardiseret klargøring af mediet og dermed kvaliteten af det selektive medium.
  • Ingen aerosoler ved åbning, hvormed inhaleringen af toksiske stoffer minimeres
  • Brugervenlige skruelåg, der garanterer nem og sikker åbning
  • Standardvolumener gør klargøringen nemmere
  • Pakn:
    10 Vial
  • Beskrivelse:
    E.coli/Coliform selective supplement