Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping bottles, glass
Dropping bottles, glass
100 ml, DIN 18
Katalog # HECH41314060
Dropping bottles, glass
Katalog # HECH41314060
Dropping bottles, glass
Dropping bottles, glass
100 ml, DIN 18
Price
559,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 90 Items
Product Details & Documents
Made of amber glass.
  • Good chemical and physical properties
  • For use in applications that do not involve high thermal stresses
  • Amber coloured to protect light sensitive substances
Dropping bottles without cap, with thread DIN 18.
Bestillingsoplysninger: Pipette kit and screw cap must be ordered seperately.
Specifikationer
  • Gevind:
    DIN 18
  • Kapacitet:
    100 ml
  • Seq:
    05
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Pipette kit, red, for 5 ml dropping bottles
    Pipette kit, red, for 5 ml dropping bottles
    HECH41315006
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items - 662,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Pipette kit, blue, for 20 ml dropping bottles
    Pipette kit, blue, for 20 ml dropping bottles
    HECH41315020
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items - 643,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Pipette kit, blue, for 30 ml dropping bottles
    Pipette kit, blue, for 30 ml dropping bottles
    HECH41315030
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items - 662,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Pipette kit, red, for 30 ml dropping bottles
    Pipette kit, red, for 30 ml dropping bottles
    HECH41315031
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items - 662,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Pipette kit, red, for 100 ml dropping bottles
    Pipette kit, red, for 100 ml dropping bottles
    HECH41315061
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items - 674,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Pipette kit, red, for 20 ml dropping bottles
    Pipette kit, red, for 20 ml dropping bottles
    HECH41315021
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items - 643,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Pipette kit, red, for 10 ml dropping bottles
    Pipette kit, red, for 10 ml dropping bottles
    HECH41315011
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items - 643,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Pipette kit, red, for 50 ml dropping bottles
    Pipette kit, red, for 50 ml dropping bottles
    HECH41315051
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items - 653,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Pipette kit, blue, for 50 ml dropping bottles
    Pipette kit, blue, for 50 ml dropping bottles
    HECH41315650
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items - 466,00 kr