Stools, Vinyl
Rundt sæde i blødt skum med høj densitet og forstærket 5-delt understel i polyamid, 440 - 570 mm, Skinner, -, Sort gaslift med højdejustering og støddæmper
Katalog # 139-0086
Leverandør: Kango
Jump to:
Product Details & Documents
Stools with high density comfortable foam and vinyl coating.
- Seat is surrounded by an edge protection strip
- Ergonomically designed seat with slip-resistant surface
- Available with castors or glides
- Can also be equipped with a footring
- Gas lift column with height adjustment and shock absorber
- 5-branch scuff resistant reinforced base
Stools
Compact, polyvalent, easy to disinfect and easily adjustable
Round seats
Diameter of the seat: 300 mm
Documents
Stools, Vinyl Classic
Datasheet
Specifications
- Beskrivelse:Rundt sæde i blødt skum med høj densitet og forstærket 5-delt understel i polyamid
- Højde:440 - 570 mm
- Seq:31
- Størrelse:Skinner
- Fodstøttering:-
- med:Sort gaslift med højdejustering og støddæmper