Orders LinkContactUsLinkComponent
Stools, Vinyl
Rundt sæde i sort vinyl med blødt skum af høj densitet og forstærket 5-delt understel i polyamid, 480 - 610 mm, Hjul, -, Sort gaslift med højdejustering og støddæmper
Katalog # 139-0087
Leverandør:   Kango
Stools, Vinyl
Katalog # 139-0087
Leverandør:  Kango
Stools, Vinyl
Stools, Vinyl
Rundt sæde i sort vinyl med blødt skum af høj densitet og forstærket 5-delt understel i polyamid, 480 - 610 mm, Hjul, -, Sort gaslift med højdejustering og støddæmper
Price
1.180,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stools with high density comfortable foam and vinyl coating.
  • Seat is surrounded by an edge protection strip
  • Ergonomically designed seat with slip-resistant surface
  • Available with castors or glides
  • Can also be equipped with a footring
  • Gas lift column with height adjustment and shock absorber
  • 5-branch scuff resistant reinforced base
Stools
Compact, polyvalent, easy to disinfect and easily adjustable
Round seats
Diameter of the seat: 300 mm
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Rundt sæde i sort vinyl med blødt skum af høj densitet og forstærket 5-delt understel i polyamid
  • Højde:
    480 - 610 mm
  • Seq:
    33
  • Størrelse:
    Hjul
  • Fodstøttering:
    -
  • med:
    Sort gaslift med højdejustering og støddæmper