Stools, Vinyl
Rundt sæde i sort vinyl med blødt skum af høj densitet og forstærket 5-delt understel i polyamid, 480 - 610 mm, Hjul, -, Sort gaslift med højdejustering og støddæmper
Katalog # 139-0087
Leverandør: Kango
Gå til:
Product Details & Documents
Stools with high density comfortable foam and vinyl coating.
- Seat is surrounded by an edge protection strip
- Ergonomically designed seat with slip-resistant surface
- Available with castors or glides
- Can also be equipped with a footring
- Gas lift column with height adjustment and shock absorber
- 5-branch scuff resistant reinforced base
Stools
Compact, polyvalent, easy to disinfect and easily adjustable
Round seats
Diameter of the seat: 300 mm
Specifikationer
- Beskrivelse:Rundt sæde i sort vinyl med blødt skum af høj densitet og forstærket 5-delt understel i polyamid
- Højde:480 - 610 mm
- Seq:33
- Størrelse:Hjul
- Fodstøttering:-
- med:Sort gaslift med højdejustering og støddæmper