Septa for open top caps, WHEATON®
Plain septa, autoclavable, PTFE/silicone, 13 mm
Katalog # WHEAW240583A
Leverandør: DWK Life Sciences
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Ø:13 mm
- Model:PTFE/silicone
- Beskrivelse:Plain septa, autoclavable
- Seq:04