Cleaning agents, elma tec clean
elma tec clean A1, til rengøring af glas- og keramiske materialer, 10,8
Leverandør: ELMA SCHMIDBAUER
Gå til:
Product Details & Documents
Powerful cleaners for ultrasonic baths suitable for many industrial cleaning tasks
- prolongs the service life of the ultrasonic unit
- Highly efficient concentrate
- Long shelf life
Specifikationer
- Beskrivelse:elma tec clean A1, til rengøring af glas- og keramiske materialer
- pH-værdi:10,8
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Hane til 5 l og 10 l beholdere
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Hane til 25 l beholdere



