Serum pipettes
Serum pipettes, graduated, 2,5 ml, 153 mm, -, 1500 stk./æske
Katalog # GREI612301UK
Gå til:
Discontinued
Produktet er udgået. Men vi fandt lignende alternative produkter.
Alternativer
PASTEURPIPETTE 7.0ML PE 1 * 500 Items Katalog #612-1681
Produktet 612-1681 ligner GREI612301UK, men producenten og specifikationerne kan variere.
Product Details & Documents
These pipettes are suitable for the rapid transfer of liquids.
Specifikationer
- Pakket:1500 stk./æske
- Steril:-
- Kapacitet:2,5 ml
- Beskrivelse:Serum pipettes, graduated
- Længde:153 mm
- Seq:18