Erlenmeyer flasks with thread, DURAN®
100 ml, 109 mm, 64 mm, GL 25
Katalog # 214-0456
Leverandør: DWK Life Sciences
Gå til:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar, uden eller med rød PBT skruelåg.
- Meget god kemisk resistens
- Høj temperaturresistens
- Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfor temperaturændringer
Volumengradueringer og mærkningsområde. En PTFE-belagt forsegling, som er indbygget i låget, garanterer at kolberne er helt tætte.
Med påtrykt Retrace Code (batch-genkendelse).
Documents
Specifikationer
- Udv.Ø:64 mm
- Gevind:GL 25
- Kapacitet:100 ml
- Højde:109 mm
- Seq:05