Orders LinkContactUsLinkComponent
Bufferopløsninger
Bufferopløsninger
High Resolution Colour Coded Buffer, 7,000, -, gul, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
Katalog # REGEH70525C
Leverandør:   REAGECON
Bufferopløsninger
Katalog # REGEH70525C
Leverandør:  REAGECON
CAS nummer:  
Bufferopløsninger
Bufferopløsninger
High Resolution Colour Coded Buffer, 7,000, -, gul, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
CAS nummer:  
Price
431,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Plastic bottle
  • Pakn:
    500 mL
  • Referencetemperatur:
    25 °C
  • Farve:
    gul
  • Beskrivelse:
    High Resolution Colour Coded Buffer
  • pH nøjagtighed:
    -
  • pH-værdi:
    7,000
Specifikationer