Zone-prøvetagere
Jumbo-prøvetager, multi, lukkede kamre, aluminium/PTFE, 2500 mm, 2355 mm, 7, 50 mm, 910 ml
Catalog # 300-0053
Supplier: BURKLE
Jump to:
Product Details & Documents
Til prøvetagning af bulkemner; der kan tages tværsnitsprøver fra forskellige prøvedybder. Velegnet til brug med en række prøvesubstrater fra fint pulver til groft korn. Multi-prøvetageren har tre eller fem forskellige kamre til samtidig prøvetagning fra forskellige prøvedybder. Uno-prøvetageren har ét kammer til prøvetagning fra en specifik dybde. All layer-prøvetageren har ingen kamre, og tre til fem åbninger giver mulighed for at tage én prøve fra flere dybder. Jumbo-prøvetageren har ingen kamre og tre, fem eller syv åbninger; med en 50 mm rørdiameter er dette ideelt til større kornstørrelser og mængder.
- Easy to clean, removable tip
- Colour coding (Multi and Uno samplers)
- Ultra-pure materials: Stainless steel V4A (1.4404)/AISI 316 L, PTFE or aluminium
- 3 lengths from 550 mm to 1500 mm, Jumbo up to 2500 mm
- Samplers have smallest possible gap between inner and outer tubes
Specifications
- Ø:50 mm
- Neds.- dybde:2355 mm
- Volumen:910 ml
- Beskrivelse:Jumbo-prøvetager, multi, lukkede kamre, aluminium/PTFE
- Længde:2500 mm
- Kamre:7
Accessories
Product Information
- Catalog #BeskrivelseØAvailabilityPrice
- 300-0114Forseglingsovertræk, PP, steriliserbar, 25 mm Ø, 150 mm25 mmLog in for availability1 * 3 Items - 365,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- 300-0110Rengøringsbørster, PVC/rustfrit stål, 50 mm Ø, længde 1000 mmLog in for availability1 * 1 Items - 660,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- 300-0112Kvalitetspapir, format 890×230 mm, til tømning af indsamlede prøverLog in for availability1 * 50 Items - 479,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- 331-2172Rengøringsbørster, PVC/rustfrit stål, 25 mm Ø, længde 800 mmLog in for availability1 * 1 Items - 601,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- 331-2173Rengøringsbørster, PVC/rustfrit stål, 25 mm Ø, længde 600 mmLog in for availability1 * 1 Items - 601,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseØAvailabilityPrice
- 300-0113Forseglingsovertræk, PP, steriliserbar, 50 mm Ø50 mmLog in for availability1 * 1 Items - 312,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- 300-0109Rengøringsbørster, PVC/rustfrit stål, 25 mm Ø, længde 400 mmLog in for availability1 * 1 Items - 601,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- 331-2170Rengøringsbørster, PVC/rustfrit stål, 25 mm Ø, længde 1000 mmLog in for availability1 * 1 Items - 601,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- 300-0111Rengøringsbørster, PVC/rustfrit stål, 50 mm Ø, længde 3000 mmLog in for availability1 * 1 Items - 1.350,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- 300-0058Tømningsenhed, rustfrit stål V2A, komplet med tre tragteLog in for availability1 * 1 Items - 5.310,00 kr