Orders LinkContactUsLinkComponent
Zone-prøvetagere
Jumbo-prøvetager, multi, lukkede kamre, aluminium/PTFE, 2500 mm, 2355 mm, 7, 50 mm, 910 ml
Catalog # 300-0053
Supplier:   BURKLE
Zone-prøvetagere
Catalog # 300-0053
Supplier:  BURKLE
Zone-prøvetagere
Zone-prøvetagere
Jumbo-prøvetager, multi, lukkede kamre, aluminium/PTFE, 2500 mm, 2355 mm, 7, 50 mm, 910 ml
Price
15.630,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Til prøvetagning af bulkemner; der kan tages tværsnitsprøver fra forskellige prøvedybder. Velegnet til brug med en række prøvesubstrater fra fint pulver til groft korn. Multi-prøvetageren har tre eller fem forskellige kamre til samtidig prøvetagning fra forskellige prøvedybder. Uno-prøvetageren har ét kammer til prøvetagning fra en specifik dybde. All layer-prøvetageren har ingen kamre, og tre til fem åbninger giver mulighed for at tage én prøve fra flere dybder. Jumbo-prøvetageren har ingen kamre og tre, fem eller syv åbninger; med en 50 mm rørdiameter er dette ideelt til større kornstørrelser og mængder.
  • Easy to clean, removable tip
  • Colour coding (Multi and Uno samplers)
  • Ultra-pure materials: Stainless steel V4A (1.4404)/AISI 316 L, PTFE or aluminium
  • 3 lengths from 550 mm to 1500 mm, Jumbo up to 2500 mm
  • Samplers have smallest possible gap between inner and outer tubes
Specifications
  • Ø:
    50 mm
  • Neds.- dybde:
    2355 mm
  • Volumen:
    910 ml
  • Beskrivelse:
    Jumbo-prøvetager, multi, lukkede kamre, aluminium/PTFE
  • Længde:
    2500 mm
  • Kamre:
    7
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Ø
    Availability
    Price
  • 300-0114
    Forseglingsovertræk, PP, steriliserbar, 25 mm Ø, 150 mm
    25 mm
    Log in for availability
    1 * 3 Items - 365,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • 300-0110
    Rengøringsbørster, PVC/rustfrit stål, 50 mm Ø, længde 1000 mm
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 660,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • 300-0112
    Kvalitetspapir, format 890×230 mm, til tømning af indsamlede prøver
    Log in for availability
    1 * 50 Items - 479,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • 331-2172
    Rengøringsbørster, PVC/rustfrit stål, 25 mm Ø, længde 800 mm
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 601,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • 331-2173
    Rengøringsbørster, PVC/rustfrit stål, 25 mm Ø, længde 600 mm
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 601,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Ø
    Availability
    Price
  • 300-0113
    Forseglingsovertræk, PP, steriliserbar, 50 mm Ø
    50 mm
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 312,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • 300-0109
    Rengøringsbørster, PVC/rustfrit stål, 25 mm Ø, længde 400 mm
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 601,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • 331-2170
    Rengøringsbørster, PVC/rustfrit stål, 25 mm Ø, længde 1000 mm
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 601,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • 312-1141
    Transportkasse
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 1.510,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • 300-0059
    Tømmetragt, separat, V2A
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 827,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • 300-0111
    Rengøringsbørster, PVC/rustfrit stål, 50 mm Ø, længde 3000 mm
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 1.350,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • 300-0058
    Tømningsenhed, rustfrit stål V2A, komplet med tre tragte
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 5.310,00 kr