Orders LinkContactUsLinkComponent
Dip slides
Dip slides
Pseudomonas/ Lev.Moisis + N, 120
Katalog # LIOF53528
Leverandør:   LIOFILCHEM
Dip slides
Katalog # LIOF53528
Leverandør:  LIOFILCHEM
CAS nummer:  
Dip slides
Dip slides
Pseudomonas/ Lev.Moisis + N, 120
CAS nummer:  
Price
2.210,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 120 Items
Product Details & Documents
Flexible contact slide for microbiology screening of surfaces.
  • ISO 18593
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    120
  • Beskrivelse:
    Pseudomonas/ Lev.Moisis + N
Specifikationer