Orders LinkContactUsLinkComponent
Formalingskugler
Formalingskugler, Zirconiumoxid, 0,5 mm
  412-0241
Formalingskugler
  412-0241
Formalingskugler
Formalingskugler
Formalingskugler, Zirconiumoxid, 0,5 mm
7.920,00 kr
1 * 1 Items
  • Ø:
    0,5 mm
  • Beskrivelse:
    Formalingskugler
  • Materiale:
    Zirconiumoxid
  • Seq:
    01
Accessories
  •  
    Beskrivelse
    Materiale
    Ø
  • 412-2912
    Grinding ball
    Agat
    5 mm
    1 * 1 Items - 66,40 kr
  •  
    Beskrivelse
    Materiale
    Ø
  • 412-3131
    Grinding ball
    Hærdet stål
    5 mm
    1 * 1 Items - 15,60 kr
  •  
    Beskrivelse
    Materiale
    Ø
  • 412-3141
    Grinding ball
    Rustfrit stål
    5 mm
    1 * 1 Items - 16,60 kr
  •  
    Beskrivelse
    Materiale
    Ø
  • 412-3151
    Grinding ball
    Wolframcarbid
    5 mm
    1 * 1 Items - 177,00 kr