Orders LinkContactUsLinkComponent
Capillary tubes
Capillary tubes
100 mm, 1 mm, 0,58 mm
Katalog # HILG1406119
Leverandør:   HILGENBERG
Capillary tubes
Katalog # HILG1406119
Leverandør:  HILGENBERG
Capillary tubes
Capillary tubes
100 mm, 1 mm, 0,58 mm
Price
3.760,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents
Borosilicate glass, ends cut, with filament.
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    1 mm
  • Ø indv.:
    0,58 mm
  • Længde:
    100 mm