Orders LinkContactUsLinkComponent
Mailing containers
Mailing containers
Blood transport blister, two positions
Katalog # 216-0790
Leverandør:   DAKLAPACK
Mailing containers
Katalog # 216-0790
Leverandør:  DAKLAPACK
Mailing containers
Mailing containers
Blood transport blister, two positions
Price
2.180,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents
Solid PP.
  • Transport blisters are designed for sending medical and biological samples
  • Can be sent as letter, saving significant postage costs
Used in combination with the liquid absorbent insert and SafetyBag, they meet the packaging requirements of most international postal services.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Blood transport blister, two positions
  • Seq:
    03
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Liquidproof safety bag, large format, PE, 255×385 mm
    Liquidproof safety bag, large format, PE, 255×385 mm
    DAKL460905
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items - 10.670,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Liquidproof safety bag, for use with POLYMED, PE, international text, 165×170 mm
    Liquidproof safety bag, for use with POLYMED, PE, international text, 165×170 mm
    DAKL460909
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items - 743,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Liquidproof safety bag, large format, PE, 385×580 mm
    Liquidproof safety bag, large format, PE, 385×580 mm
    DAKL460910
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items - 2.810,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Liquidproof safety bag, large format, PE, 590×620 mm
    Liquidproof safety bag, large format, PE, 590×620 mm
    DAKL460911
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items - 3.920,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Liquidproof safety bag, PE, for use with POLYMED, international text, 165×265 mm
    Liquidproof safety bag, PE, for use with POLYMED, international text, 165×265 mm
    DAKL460915
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items - 4.390,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Liquidproof safety bag for use with POLYMED, PE, dutch text, 165×275 mm
    Liquidproof safety bag for use with POLYMED, PE, dutch text, 165×275 mm
    216-0789
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items - 4.180,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Liquidproof safety bag with extra pocket, PE
    Liquidproof safety bag with extra pocket, PE
    216-0808
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items - 5.090,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Absorbing insert sheet, 90×127 mm
    Absorbing insert sheet, 90×127 mm
    216-0804
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items - 457,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Multi-swab blister, six positions
    Multi-swab blister, six positions
    216-0806
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items - 3.340,00 kr