ICP-MS CAL STD 3 - 2 X 125 ML 1 * 250 mL
Katalog # PERCN9300233
Leverandør: PerkinElmer
Frequently Bought Together
Nitrat 1.000 mg/l i vand (af NaNO<sub>3</sub>) Certipur®, Supelco®
Leverandør: Merck
Buffer solutions, Certipur®, colour coded, Supelco®
Leverandør: Merck
2-Ethyl-9,10-anthraquinon til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) in aqueous solution, Supelco®
Leverandør: Merck
VWR® AVS TITRINORM, bufferopløsninger, 20 °C
Leverandør: VWR Chemicals
Ledningsevne standard 10 µS/cm (25°C; 0,000027 mol/l; KCl) til ledningsevne bestemmelse
Leverandør: Mettler - Toledo
VWR®, Conductivity standard solutions
Leverandør: VWR Chemicals
pH buffers, DuraCal
Leverandør: HAMILTON BONADUZ
Buffer solutions in sachets, Certipur®, Supelco®
Leverandør: Merck
pH buffers, ready to use
Leverandør: WTW
Multi-element calibration standard 5
Leverandør: PerkinElmer