Interference check standards for ICP-OES
Alternativ analyt B-opløsning, 5% HNO₃, 100 mg/l: Al, As, B, Mo, Na, Sb, Se, Tl; 10 mg/l: Ca, Fe, Mg, Si, 1
Katalog # PERCN9300229
Leverandør: PerkinElmer
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
Specifikationer
- Matrice:5% HNO₃
- Pakn:1
- Beskrivelse:Alternativ analyt B-opløsning
- Indhold:100 mg/l: Al, As, B, Mo, Na, Sb, Se, Tl; 10 mg/l: Ca, Fe, Mg, Si