Orders LinkContactUsLinkComponent
Interference check standards for ICP-OES
Interference check standards for ICP-OES
Alternativ analyt B-opløsning, 5% HNO₃, 100 mg/l: Al, As, B, Mo, Na, Sb, Se, Tl; 10 mg/l: Ca, Fe, Mg, Si, 1
Katalog # PERCN9300229
Leverandør:   PerkinElmer
Interference check standards for ICP-OES
Katalog # PERCN9300229
Leverandør:  PerkinElmer
CAS nummer:  
Interference check standards for ICP-OES
Alternativ analyt B-opløsning, 5% HNO₃, 100 mg/l: Al, As, B, Mo, Na, Sb, Se, Tl; 10 mg/l: Ca, Fe, Mg, Si, 1
CAS nummer:  
Price
2.910,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Matrice:
    5% HNO₃
  • Pakn:
    1
  • Beskrivelse:
    Alternativ analyt B-opløsning
  • Indhold:
    100 mg/l: Al, As, B, Mo, Na, Sb, Se, Tl; 10 mg/l: Ca, Fe, Mg, Si