Orders LinkContactUsLinkComponent
Interference check standards for ICP-OES
Analyt B-opløsning, 5% HNO₃, 100 mg/l: Cd, Ni, Zn; 60 mg/l: Sb; 50 mg/l: Ba, Be, Co, Cr, Cu, Mn, V; 20 mg/l: Ag; 10 mg/l: As, Tl; 5 mg/l: Pb, Se;, 1
Katalog # PERCN9300227
Leverandør:   PerkinElmer
Interference check standards for ICP-OES
Katalog # PERCN9300227
Leverandør:  PerkinElmer
CAS nummer:  
Interference check standards for ICP-OES
Analyt B-opløsning, 5% HNO₃, 100 mg/l: Cd, Ni, Zn; 60 mg/l: Sb; 50 mg/l: Ba, Be, Co, Cr, Cu, Mn, V; 20 mg/l: Ag; 10 mg/l: As, Tl; 5 mg/l: Pb, Se;, 1
CAS nummer:  
Price
2.790,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Matrice:
    5% HNO₃
  • Pakn:
    1
  • Beskrivelse:
    Analyt B-opløsning
  • Indhold:
    100 mg/l: Cd, Ni, Zn; 60 mg/l: Sb; 50 mg/l: Ba, Be, Co, Cr, Cu, Mn, V; 20 mg/l: Ag; 10 mg/l: As, Tl; 5 mg/l: Pb, Se;
Specifikationer