Interference check standards for ICP-OES
Analyt B-opløsning, 5% HNO₃, 100 mg/l: Cd, Ni, Zn; 60 mg/l: Sb; 50 mg/l: Ba, Be, Co, Cr, Cu, Mn, V; 20 mg/l: Ag; 10 mg/l: As, Tl; 5 mg/l: Pb, Se;, 1
Katalog # PERCN9300227
Leverandør: PerkinElmer
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
Specifikationer
- Matrice:5% HNO₃
- Pakn:1
- Beskrivelse:Analyt B-opløsning
- Indhold:100 mg/l: Cd, Ni, Zn; 60 mg/l: Sb; 50 mg/l: Ba, Be, Co, Cr, Cu, Mn, V; 20 mg/l: Ag; 10 mg/l: As, Tl; 5 mg/l: Pb, Se;