Orders LinkContactUsLinkComponent
Interference check standards for ICP-OES
Interference check standards for ICP-OES
Interferens A-opløsning, 5% HNO₃, 5.000 mg/l: Al, Ca, Mg; 2.000 mg/l: Fe, 1
Katalog # PERCN9300226
Leverandør:   PerkinElmer
Interference check standards for ICP-OES
Katalog # PERCN9300226
Leverandør:  PerkinElmer
CAS nummer:  
Interference check standards for ICP-OES
Interferens A-opløsning, 5% HNO₃, 5.000 mg/l: Al, Ca, Mg; 2.000 mg/l: Fe, 1
CAS nummer:  
Price
5.200,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Matrice:
    5% HNO₃
  • Pakn:
    1
  • Beskrivelse:
    Interferens A-opløsning
  • Indhold:
    5.000 mg/l: Al, Ca, Mg; 2.000 mg/l: Fe