Interference check standards for ICP-OES
Interferens A-opløsning, 5% HNO₃, 5.000 mg/l: Al, Ca, Mg; 2.000 mg/l: Fe, 1
Katalog # PERCN9300226
Leverandør: PerkinElmer
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
Specifikationer
- Matrice:5% HNO₃
- Pakn:1
- Beskrivelse:Interferens A-opløsning
- Indhold:5.000 mg/l: Al, Ca, Mg; 2.000 mg/l: Fe