Interference check standards for ICP-OES
Interferenskontrolstandard 5, 5% HNO₃, 6.000 mg/l: Ca; 5.000 mg/l: Fe; 3.000 mg/l: Mg; 1.200 mg/l: Al; 1.000 mg/l: Na, 1
Katalog # PERCN9300208
Leverandør: PerkinElmer
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
Specifikationer
- Matrice:5% HNO₃
- Pakn:1
- Beskrivelse:Interferenskontrolstandard 5
- Indhold:6.000 mg/l: Ca; 5.000 mg/l: Fe; 3.000 mg/l: Mg; 1.200 mg/l: Al; 1.000 mg/l: Na