Digestion tubes, DigiTUBE®
50 ml, PTFE, Caps without rack lock
Katalog # PERCN9308024
Leverandør: PerkinElmer
Gå til:
Product Details & Documents
Disposable, sample digestion tubes with class A graduations.
Rack lock design allows for easy, one handed closure of leak free screw cap.
Specifikationer
- Kapacitet:50 ml
- Beskrivelse:Caps without rack lock
- Materiale:PTFE
- Seq:06
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Screw cap, blue, for DigiTube®
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Screw cap, clear, for DigiTube®
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Screw cap, PTFE, for PTFE DigiTube®Screw cap, PTFE, for PTFE DigiTube®PERCN9308027Log ind for tilgængelighed1 * 6 Items - 7.740,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Screw cap, orange, for DigiTube®
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Screw cap, red, for DigiTube®
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Screw cap, clear, for DigiTube®