Interference check standards for ICP-OES
Interferenskontrolopløsning 1, 10.000 mg/l: Cl; 2.000 mg/l: C; 1.000 mg/l: Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, S; 20 mg/l: Mo, Ti, 1
PERCN9303828
- Pakn:1
- Beskrivelse:Interferenskontrolopløsning 1
- Indhold:10.000 mg/l: Cl; 2.000 mg/l: C; 1.000 mg/l: Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, S; 20 mg/l: Mo, Ti