Orders LinkContactUsLinkComponent
Trypanblå
Trypanblå
10 g
Katalog # ROTHCN76.1
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Trypanblå
Katalog # ROTHCN76.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  72-57-1
Trypanblå
10 g
CAS nummer:  72-57-1
Price
238,22 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Tolidine-disazo-bis-8-amino-1-naphthol-3,6-disulphonic acid tetrasodium salt, CI 23850, 3,3′-Dimethyl-4,4′-bis(5-amino-4-hydroxy-2,7-disulphonaphthyl-3-azo)-[1,1′-biphenyl] tetrasodium salt, Benzamine blue, Trypan blue sodium salt, Direct Blue 14, Diphenyl Blue, AzidinBlue, Sodium 3,3'-((3,3'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(diazene-2,1-diyl))bis(5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate)
  • CAS nummer:72-57-1
  • Formel:C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄
  • MDL nummer:MFCD00003969
  • Molecular Weight:960.82 g/mol
  • EINECS:200-786-7
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    10 g
Specifikationer