Orders LinkContactUsLinkComponent
Multi-parameter meter (pH/conductivity/oxygen), handheld, SensoDirect 150
Multi-parameter meter (pH/conductivity/oxygen), handheld, SensoDirect 150
SensoDirect 150, sæt pH/Oxi, med pH-elektrode, iltsensor og temperaturprobe
Katalog # LOVI724220
Leverandør:   Lovibond
Multi-parameter meter (pH/conductivity/oxygen), handheld, SensoDirect 150
Katalog # LOVI724220
Leverandør:  Lovibond
Multi-parameter meter (pH/conductivity/oxygen), handheld, SensoDirect 150
Multi-parameter meter (pH/conductivity/oxygen), handheld, SensoDirect 150
SensoDirect 150, sæt pH/Oxi, med pH-elektrode, iltsensor og temperaturprobe
Price
kr9,270.00
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
The SensoDirect 150 is designed for multi purpose operation and measures pH/Redox, dissolved oxygen and conductivity/TDS.
  • Data logger function, results can be downloaded to a PC for further analysis
  • Automatic calibration + buffer recognition
  • Large LCD display, intuitive user interface, HOLD function
  • Flip out stand for bench top use
  • Rugged protective casing for field use and built-in electrode holder for safe storage
Typical applications include: Drinking water, cooling/boiler water, waste water, pool water, surface water, water treatment companies, industrial and governmental laboratories.
Delivery information: Supplied with batteries, pH electrode, temperature probe, pH buffer set 4,00 / 7,00, instruction manual, guarantee sheet and sturdy case.
The pH / Con set additionally includes a conductivity probe.
The pH / Oxi set additionally includes an oxygen sensor, electrolyte, and membrane heads.
The pH / Con / Oxi set additionally includes a conductivity probe, an oxygen sensor, electrolyte, and membrane heads.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    SensoDirect 150, sæt pH/Oxi, med pH-elektrode, iltsensor og temperaturprobe
  • Seq:
    03
  • mV - Område:
    ±1.999
  • D.O. Nøjagtighed:
    ±0,4 mg/l; ± 0,7 %
  • TDS - Aflæsningsinterval:
    0,1 ppm (0 - 132 ppm)
    1 ppm (132 - 1.320 ppm)
    10 ppm (1.320 - 13.200 ppm)
    100 ppm (13.200 - 132.000 ppm)
  • Konduktivitetsområde:
    0 - 200,0 µS
    0,2 - 2,000 mS
    2 - 20,00 mS
    20 - 200,00 mS
  • Datalog Kapacitet:
    16000 datasæt
  • pH - Kalibrering:
    3-punkts kalibrering; pH 7, pH 4 og pH 10
  • Referencetemperatur for ledningsevne:
    0 - 60 °C
  • D.O. - Aflæsningsinterval:
    0,1 % / 0,1 mg/L
  • D.O. - mætning:
    0 - 100,0 %
  • Output:
    RS232
  • Vægt:
    0,39 kg (without protective covering)
  • mV - Aflæsningsinterval:
    1
  • Konduktivitetsnøjagtighed:
    ± 2 % F.S. + 1 digit
  • mV - Nøjagtighed:
    ±0,5 % + 2 cifre
  • pH - Aflæsningsinterval:
    0,01
  • Konduktivitetsopløsning:
    0,1 µS (0 - 200,0 µS)
    0,001 mS (0,2 - 2,000 mS)
    0,01 mS (2 - 20,00 mS)
    0,1 mS (20 - 200,00 mS)
  • Strømforsyning:
    4× 1,5 V AA, UM3-batterier eller DC 9 V-adapter i
  • B×D×H:
    76×38×203 mm
  • Datalog - Log-funktion:
    Automatic or manual
  • pH - Nøjagtighed:
    ±0,02 + 2 cifre
  • Temperaturinterval:
    0...+60 °C
  • TDS - Område:
    0 - 132 ppm
    132 - 1.320 ppm
    1.320 - 13.200 ppm
    13.200 - 132.000 ppm
  • pH - Område:
    0...14
  • DO Koncentration:
    0 - 20,0 mg/L
  • Temperature resolution:
    0,1 °C
  • Temperature accuracy:
    ± 0,8 °C
  • Cat. No.:
    LOVI724220
  • TDS - Nøjagtighed:
    ±2,0 % +1 ciffer
  • Temperaturkompensation:
    pH: automatisk/manuel (0...+100 °C)
  • Model:
    SensoDirect 150
  • Display:
    Stort LCD-display med kontrastjustering
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Ekstra elektrolyt til iltsensor
    Ekstra elektrolyt til iltsensor
    LOVI724470
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 mL - 238,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Strømforsyning, AC220/230 V
    Strømforsyning, AC220/230 V
    LOVI724540
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 413,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Ekstra membran til iltsensor
    Ekstra membran til iltsensor
    LOVI724460
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items - 390,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Æske med skum
    Æske med skum
    LOVI725050
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 672,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Temperaturprobe PT1000, med ca. 1,5 m kabel
    Temperaturprobe PT1000, med ca. 1,5 m kabel
    LOVI724420
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 563,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Iltsensor, med ca. 4 m kabel
    Iltsensor, med ca. 4 m kabel
    LOVI724410
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.230,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Konduktivitetsprobe (Con/TDS), med ca. 1,2 m kabel
    Konduktivitetsprobe (Con/TDS), med ca. 1,2 m kabel
    LOVI724400
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 915,00 kr