Accessories
Forlængerprøvestativ, 625 mm til 2,8 m, 590 g
Catalog # 118-0161
Supplier: GASTEC
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Beskrivelse:Forlængerprøvestativ, 625 mm til 2,8 m, 590 g
- Seq:907